特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)C1(O)CCC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3C(O)CC12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
詳細
アプリケーション
- Steroid profiling for the diagnosis of congenital adrenal hyperplasia by microbore ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This article emphasizes the significance of steroid profiling using advanced chromatography techniques to diagnose congenital adrenal hyperplasia, highlighting the role of 21-Deoxycortisol as a critical marker (Feng D et al., 2023).
- Second-tier Testing for 21-Hydroxylase Deficiency in the Netherlands: A Newborn Screening Pilot Study: This study introduces a second-tier testing protocol involving 21-Deoxycortisol to enhance the screening process for congenital adrenal hyperplasia in newborns, demonstrating its utility in early and accurate diagnosis (Stroek K et al., 2021).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-062-CC:
D-062-1ML:4548173314884
D-062-CHK:
試験成績書(COA)