Merck
C-130
Supelco
コルチゾン 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
詳細
コルチゾンは、副腎で産生されるコルチコステロイドです。コルチゾンは短期的な鎮痛や炎症による腫れを抑えるために投与されます。このCertified Spiking Solution®は、内分泌学、臨床化学、および新生児スクリーニングのためのLC-MS/MSアプリケーションにおける使用に適しています。
アプリケーション
  • 尿中の遊離コルチゾールとコルチゾンの測定: 研究では、液体クロマトグラフィーとタンデム質量分析法を使用して尿中の遊離コルチゾールとコルチゾンを正確に測定する方法でコルチゾン溶液を使用することが実証されました。これは、内分泌疾患の診断と管理に不可欠です(Vieira et al., 2005)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-130-1ML:4548173339917
C-130-CHK:
C-130-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I Uttner et al.
Der Nervenarzt, 77(6), 647-648 (2005-11-12)
Treatment with high-dose corticosteroids over 3-5 days reduces the duration and severity of relapses in patients with multiple sclerosis. Since the benefit of this treatment appears to be dose-dependent, application of ultrahigh steroid doses becomes important. On the other hand
K Parsch et al.
Der Orthopade, 24(1), 65-72 (1995-02-01)
Seventy-one children and adolescents with unicameral bone cysts were treated between 1982 and 1992. Fifty-one percent were in the proximal humerus, 34% in the femur, 10% in the tibia, and only 5% in other sites. Until 1986 biopsies were routinely
Stephen G Hillier
The Journal of endocrinology, 195(1), 1-6 (2007-10-04)
The year 1946 was not only the year that the Society for Endocrinology was founded, but also the year that Edward Kendall's compound E (cortisone) was first synthesised by Louis Sarett. By 1948, sufficient quantities of compound E were available
M Malaguarnera et al.
Pharmacotherapy, 17(5), 998-1005 (1997-11-05)
Over the last 30 years many approaches have been adopted to treat chronic hepatitis. We conducted a meta-analysis to assess the efficacy of various types of treatments. We selected 4 studies of cortisone in chronic hepatitis B; 21 trials of
[Cortisone substitution in sepsis. Is less more?].
J Briegel
Der Anaesthesist, 52 Suppl 1, S24-S31 (2004-01-17)
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.