Merck
D-078
Supelco
11-デオキシコルチゾール-D5 (2,2,4,6,6-D5)
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
11-デオキシコルチゾール-D5 (2,2,4,6,6-D5) 溶液, 11-デオキシコルチゾール-D5 (2,2,4,6,6-D5), コルトドキソン-D5 (2,2,4,6,6-D5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D5H25O4
CAS番号:
分子量:
351.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
InChI Key
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
詳細
コルトドキソンとしても知られる11-デオキシコルチゾールの内部標準。コルチゾールの直接の前駆体である11-デオキシコルチゾールは、先天性副腎過形成 (CAH) の新生児スクリーニングを目的とした場合にはLC-MS/MSにより全血中濃度が測定され、Cushing(クッシング)症候群、下垂体腫瘍およびAddison(アジソン病)などいくつかの疾患の判定を目的とした場合にはLC-MS/MSにより血清中または血漿中濃度が測定されます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-078-1ML:4548173314907
D-078-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.