Merck
D-076
Supelco
21-Deoxycortisol-d8 (2,2,4,6,6,21,21,21-d8)
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
21-Deoxycortisol-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8) solution, 17α-Dihydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8) solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O4D8
分子量:
354.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)C([2H])([2H])[2H])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i1D3,4D2,6D2,10D
InChI Key
LCZBQMKVFQNSJR-ZERYXUNYSA-N
詳細
21-Deoxycortisol is a steroid intermediate in the formation of cortisol, an important glucocorticoid in pregnancy and fetal development. This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of 21-Deoxycortisol levels in LC-MS/MS testing assays for newborn screening or endocrinology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-076-CC:
D-076-CHK:
D-076-1ML:4548173314891
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)