Merck
A-084
Supelco
アンドロステン-3,17-ジオン-2,3,4-13C3 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
アンドロステン-3,17-ジオン-2,3,4-13C3 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C16H26O2
CAS番号:
分子量:
289.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChI Key
AEMFNILZOJDQLW-FZIFMXJCSA-N
詳細
アンドロステンジオンはホルモンであり、テストステロン、エストロン、エストラジオールの生合成経路における中間体です。この安定同位体標識内部標準物質は、内分泌学的検査、臨床化学検査、新生児スクリーニング、運動選手の検査、アイソトープ希釈法などLC/MSやGC/MSを利用する数多くの用途に適しています。
アプリケーション
  • 安定同位体標識ステロイド: 「Biotechnol J」の研究では、アンドロステン-3,17-ジオン-¹³C₃ などの安定同位体標識中間体を利用して代謝フラックスのバランスをとることで、植物ステロールからの 9-OH-AD の生成と純度を調査し、ステロイド代謝に関与する経路を解明しています(Zhu et al., 2024)。
  • ステロイド代謝研究: 「Methods Mol Biol」に掲載された研究では、植物ステロールのアンドロステンジオンへのバイオコンバージョンのスケールアップについて詳しく説明されており、生化学生産プロセスと医薬品研究の強化における炭素 13 濃縮アンドロステンジオンの実用的応用を示していますMartínez-Cámara et al., 2023)。
  • 質量分析標準: 「Methods Mol Biol」に掲載された別の研究では、水性媒体と有機媒体の両方におけるステロイドの生体触媒について議論されており、アンドロステン-3,17-ジオン-¹³C₃ などの炭素 13 トレーサーを使用して酵素反応を追跡し、産業用途の条件を最適化することに焦点を当てています(de Carvalho CCCR and Fernandes, 2023)。
  • 分析参考資料:アンドロステン-3,17-ジオン-¹³C₃ のさらなる使用は、β-シトステロールの小規模な生物変換で報告されており、マイクロタイタープレートとマイクロ流体リアクターを使用してステロイド変換を研究し、製薬および生化学研究に重要な洞察を提供しています(Marques et al., 2023)。
  • 製薬研究用化学物質:Pseudomonas を用いた胆汁酸の好気性分解経路の特定と特性評価は、アンドロステン-3,17-ジオン-¹³C₃ などの炭素 13 標識化合物が複雑な代謝ネットワークを理解する上で有用であることを強調し、治療薬の開発に役立ちます(Luengo et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-084-1ML:4548173314853
A-084-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.