Merck
609056
Sigma-Aldrich
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
3-Aminopropionic acid-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH2CH2CO2H
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
609056-VAR:
609056-250MG:
609056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)