Merck
D-065
Supelco
デヒドロエピアンドロステロン3-サルフェイト(DHEAS) ナトリウム塩 溶液
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
デヒドロエピアンドロステロン 3-硫酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28NaO5S
CAS番号:
分子量:
391.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free sulfate)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)2[H])[H].[Na+]
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1
InChI Key
GFJWACFSUSFUOG-ZJTJBYBXSA-M
詳細
DHEASは、デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)の代謝産物であり、ヒトや他の哺乳類の生物学的効果に幅広く関係する内因性ステロイドです。 DHEASレベルは、副腎癌、特定の形態の先天性副腎過形成(CAH)、および多嚢胞性卵巣症候群で観察される過剰副腎活性の決定のためにLC-MS / MSによって測定されます。
アプリケーション
  • 薬物動態評価: 研究では、ヒト血漿中のタンシノン IIA スルホン酸ナトリウムを測定する LC-MS/MS 法の開発に代表されるように、薬物動態研究における DHEAS ナトリウム塩の利用が強調されました。この方法論は、バイオメディカルにおける重要なステロイドホルモンとしての DHEAS の役割を強調し、臨床現場での薬物代謝物の正確な定量化と研究を可能にします(Qin et al., 2016)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
D-065-CC:
D-065-1ML:4548173315737