アッセイ
≥93% (TLC)
形状
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white to off-white
mp
148-149 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: soluble, clear to hazy
SMILES記法
O.O.[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na.2H2O/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;;;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;;;/m0.../s1
InChI Key
NLNMKDUYGPNWAO-OXNWJOIVSA-M
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5297-1G:
D5297-VAR:
D5297-BULK:
D5297-250MG:
D5297-10G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
お客様の研究ニーズを満たす、GABAA受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究