Merck
H5752
Sigma-Aldrich
17α-ヒドロキシプロゲステロン
≥95%
別名:
17α-ヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン, 4-プレグネン-17α-オール-3,20-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O3
CAS番号:
分子量:
330.46
Beilstein:
3218109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95%
形状
powder
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
DBPWSSGDRRHUNT-CEGNMAFCSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
17α-ヒドロキシプロゲステロン(17OHP)はコルチゾール前駆体であり、酵素17α-ヒドロキシラーゼの作用によりプロゲステロンから合成されます。17OHPは核内プロゲステロン受容体の弱いリガンドであり、またミネラルコルチコイド受容体のアンタゴニストです。
アプリケーション
17α-ヒドロキシプロゲステロンは、次の用途で使用されています。
  • 薄膜クロマトグラフィーで卵巣S9タンパク質の滴定を行うため。
  • B. Megaterium 培養物由来ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼの基質として。
  • 電圧依存性カリウムチャネル(Kv1)に対するその作用を試験するために、コルチゾンアナログとして。
生物化学的/生理学的作用
17α-ヒドロキシプロゲステロン(17OHP)は、酵素21-ヒドロキシラーゼの存在下で11-デオキシコルチゾールに変換されます。21-ヒドロキシラーゼが欠乏すると、17OHPの蓄積が生じます。先天性副腎過形成(CAH)では17OHPが高値になることが報告されています。
関連製品
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H5752-25G:
H5752-BULK:
H5752-5G:
H5752-1G:
H5752-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genetic engineering of Bacillus megaterium for high-yield production of the major teleost progestogens 17alpha, 20beta-di-and 17alpha, 20beta, 21alpha-trihydroxy-4-pregnen-3-one
Gerber A, et al.
Metabolic engineering, 36 (2016)
Non-genomic progesterone actions in female reproduction
Gellersen B, et al.
Human Reproduction Update, 15(1) (2009)
Potentiation of the Kv1 family K+ channel by cortisone analogues
Pan Y, et al.
ACS Chemical Biology, 7(10) (2012)
Steroid biosynthetic enzyme activities in leachate-exposed female perch (Perca fluviatilis) as biomarkers for endocrine disruption
Linderoth M, et al.
The Science of the Total Environment, 366(2-3) (2006)
Influence of 17-hydroxyprogesterone, progesterone and sex steroids on mineralocorticoid receptor transactivation in congenital adrenal hyperplasia
Mooij CF, et al.
Hormone Research in p?diatrics, 83(6) (2015)