Merck
C8862
SAFC
EX-CELL® CHO DHFR培地
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
EX-CELL®
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
構成
phenol red: no
glucose: yes
NaHCO3: yes
HEPES: yes
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
この動物由来成分不含培地(ヒポキサンチン、チミジン不含)は、DHFR-チャイニ-ズハムスタ-卵巣(CHO)細胞にてジヒドロ葉酸レダクタ-ゼ(DHFR)遺伝子増幅システムを用いることで、細胞の増殖と組み換えタンパク質の生産を最大化するように配合されています。
特徴および利点
本培地は、バイオテクノロジーとワクチン製造のニーズに応えるために開発されたもので、懸濁培養液中の急速な初期細胞増殖と高レベルのタンパク質発現をサポートします。この培地は長期にわたって細胞の高密度状態をサポートし、維持し、結果的に生産性を高めます。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
C8862-5L:
C8862-1B:
C8862PROC:
C8862-BULK:
C8862-50L:
C8862-100L:
C8862-PH:
C8862-PROC:
C8862-VAR:
C8862-200L:
C8862-1L:
C8862-6X1L:
C8862-20L:
C8862-10L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
すべて表示