詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
品質
Drug/Device Master File available
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
HEPES: yes
NaHCO3: yes
phenol red: no
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
その他情報
抗生物質、抗真菌薬、L-グルタミン、トランスフェリンは含んでいません。動物由来のタンパク質や他の成分は含んでいません。.
再構成
法的情報
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C5467-5L:
C5467-200L:
C5467-1L:
C5467-100L:
C5467-20L:
C5467PROC:
C5467-50L:
C5467-500ML:
C5467-10L:
C5467-1B5100:
C5467-BULK:
C5467-200L5100:
C5467-6X1L:
C5467-PH:
試験成績書(COA)
資料
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.