Merck
14361C
SAFC
EX-CELL® CD CHO, CHO細胞用無血清培地, 既知組成
Animal-component free, with hypoxanthine, with thymidine, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
NaHCO3: 2.10 g/L
phenol red: no
HEPES: no
glucose: 5.6 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL® CD CHOは、動物成分も血清も含まない既知組成培地です。チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞の長期培養および浮遊細胞培養での抗体やタンパク質産生物の発現にご利用いただけます。血清含有、または不含状態で、浮遊細胞培養されたCHO細胞を、EX-CELL CD CHOにそのまま移して、継代培養を行うことができます。EX-CELL CD CHO(製品番号14361C)はヒポキサンチンとチミジンを含んでいますので、ヒポキサンチン/チミジン(HT)欠乏培地の選択圧を必要としない用途、たとえばCHO-K1やグルタミンシンセターゼ(GS System™)を使用する用途に適しています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14361C-1000ML:4548173300429
14361C-PROC:
14361CPROC:
14361C-PH:
14361C-BULK:
14361C-500ML:4548173300436
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Andrew S Flies et al.
Science advances, 6(27) (2020-09-17)
Around 40% of humans and Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii) develop cancer in their lifetime, compared to less than 10% for most species. In addition, devils are affected by two of the three known transmissible cancers in mammals. Immune checkpoint immunotherapy
資料
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
すべて表示