Merck
SML0399
Sigma-Aldrich
D,L-メタネフリン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-メタネフリン 塩酸塩, 4-ヒドロキシ-3-メトキシ-a-[(メチルアミノ)メチル]-ベンゼンメタノール 塩酸塩, DL-3-O-メチルアドレナリン 塩酸塩, DL-メタネフリン 塩酸塩, dl-メタネフリン 塩酸塩, メタドレナリン 塩酸塩, m-O-メチルアドレナリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
233.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 12 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(OC)C=C(C(CNC)O)C=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
メタネフリンは、カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ活性により形成されるエフィネフリンの内因性代謝産物です。 遊離メタネフリンのレベルが褐色細胞腫の診断に使用されるので、メタネフリンはがんのバイオマーカーとして最もよく知られています。 メタネフリンは、以前は生物学的に不活性であると考えられていましたが、エピネフリンまたはノルエピネフリンよりも微量アミン関連受容体TAAR1においてより強力なアゴニストです。 微量アミン関連受容体(TAAR)は最近発見されたGPCRであり、モノアミン作動性神経伝達物質(エピネフリン、ノルエピネフリン、ドーパミン)と化学的に類似している内因性微量アミン(チラミン、トリプタミン、シネフリン、オクトパミン、β-フェニルエチルアミン)により活性化されます。 微量アミンおよびTAARは脳で発現し、モノアミン作動性神経伝達の調節に関与しています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のドーパミンとノルエピネフリン代謝のページに特筆されています。その他のハンドブックページを閲覧するためには、ここをクリックしてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0399-10MG:
SML0399-BULK:
SML0399-VAR:
SML0399-IP:
SML0399-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Augusto Q Pedro et al.
Microbial cell factories, 14, 113-113 (2015-08-08)
Membrane proteins are important drug targets in many human diseases and gathering structural information regarding these proteins encourages the pharmaceutical industry to develop new molecules using structure-based drug design studies. Specifically, membrane-bound catechol-O-methyltransferase (MBCOMT) is an integral membrane protein that