安全性情報
C-111
Supelco
カテコールアミン代謝物ミックス 溶液
1 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O5
分子量:
198.17
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Homovanillic acid
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
(±)-Vanilmandelic acid
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL each component in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
詳細
主要なカテコールアミンの認証スパイク溶液®は、5-ヒドロキシインドール-3-酢酸 (5-HIAA)、ホモバニリン酸 (HVA)、 (±)-バニルマンデル酸 (VMA)を代謝します。この多成分ミックスは、直線性の標準液、較正液、または対照液の調整のための使用に適しており、内部熟達度試験などのその他の重大な定量的利用または試薬、アッセイ開発、製品 IQ/OQ の調整でのOEM使用にも適しています。各成分に対する認証濃度の値は、希釈時のエラーまたはリランニングサンプルによるプールの作り直しの時間を減らして効率を高めます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
    5-Hydroxyindole-3-acetic acid
    Homovanillic acid
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-111-CC:
C-111-1ML:4548173339047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sravanth K Hindupur et al.
Nature, 555(7698), 678-682 (2018-03-22)
Histidine phosphorylation, the so-called hidden phosphoproteome, is a poorly characterized post-translational modification of proteins. Here we describe a role of histidine phosphorylation in tumorigenesis. Proteomic analysis of 12 tumours from an mTOR-driven hepatocellular carcinoma mouse model revealed that NME1 and
Rajendra Prasad Mp et al.
Indian journal of pediatrics, 83(1), 9-14 (2015-05-24)
To study the impact of sorghum diet on growth, and micronutrient status of school going children for a period of 8 mo. Children (n = 160 boys and n = 160 girls) aged between 9 to 12 y were randomly allocated into two groups
Relationship between serum gonadotropin concentrations and thyroid volume in women with polycystic ovary syndrome.
Agnieszka Adamska et al.
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej, 126(11), 891-894 (2016-11-29)
Adriana Junqueira et al.
Arquivos brasileiros de cardiologia, 106(1), 18-25 (2015-12-10)
Although the beneficial effects of resistance training (RT) on the cardiovascular system are well established, few studies have investigated the effects of the chronic growth hormone (GH) administration on cardiac remodeling during an RT program. To evaluate the effects of
Joao Rocha et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 116(5), 398-413 (2014-10-08)
Rosmarinic acid is a polyphenolic compound and main constituent of Rosmarinus officinalis and has been shown to possess antioxidant and anti-inflammatory properties. We aimed to evaluate the anti-inflammatory properties of rosmarinic acid and of an extract of R. officinalis in