Merck
H1252
Sigma-Aldrich
ホモバニリン酸
>99% purity (TLC), powder
別名:
4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル酢酸, HVA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
2213447
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ホモバニリン酸, Fluorimetric reagent
品質水準
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
white to off-white
mp
142-145 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, colorless to light yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Homovanillic acid has been used as a standard in HPLC analysis.
生物化学的/生理学的作用
カテコ-ルO-メチルトランスフェラ-ゼによるジヒドロキシフェニ-ル酢酸(DOPAC)の代謝物質; グルコ-スオキシダ-ゼなど酸化酵素の蛍光定量用試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H1252-250MG:
H1252-100MG:
H1252-VAR:
H1252-1G:
H1252-5G:
H1252-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical Fluorescence (1990)
Tashjian AH and Armstrong EJ
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy (2011)
Exercise induces behavioral recovery and attenuates neurochemical deficits in rodent models of Parkinson's disease.
Tillerson JL
Neuroscience, 119, 899-899 (2003)
Forced nonuse in unilateral parkinsonian rats exacerbates injury.
Tillerson JL
The Journal of Neuroscience, 22, 6790-6790 (2002)
Michèl A Willemsen et al.
Brain : a journal of neurology, 133(Pt 6), 1810-1822 (2010-05-01)
Tyrosine hydroxylase deficiency is an autosomal recessive disorder resulting from cerebral catecholamine deficiency. Tyrosine hydroxylase deficiency has been reported in fewer than 40 patients worldwide. To recapitulate all available evidence on clinical phenotypes and rational diagnostic and therapeutic approaches for