アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
色
white to off-white
mp
284.0-290.0 °C
溶解性
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
InChI Key
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3796-BULK:
G3796-10MG:
G3796-50MG:
G3796-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)