Merck
75024
Supelco
3-メトキシチラミン 塩酸塩
analytical standard
別名:
3-MT, 3-メトキシ-4-ヒドロキシフェネチルアミン 塩酸塩, 4-(2-アミノエチル)-2-メトキシフェノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
Beilstein:
3631283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
mp
213-215 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Methoxytyramine hydrochloride is a minor dopamine metabolite, found naturally in the cactus, Trichocereus pachanoi.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
75024-VAR:
75024-25MG:
75024-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new and highly sensitive method for measuring 3-methoxytyramine using HPLC with electrochemical detection. Studies with drugs which alter dopamine metabolism in the brain.
HealJ D, et al.
Neuropharmacology, 29(12), 1141-1150 (1990)
The Alkaloids (2007)
Edyta Możdżeń et al.
Neurotoxicity research, 27(3), 300-313 (2014-12-30)
Salsolinol (1-methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline), an endogenous compound present in the brain, was suspected of participation in the etiopathogenesis of Parkinson's disease, the most common serious movement disorder worldwide. In this study, we evaluated the effect of different (50, 100, and 500 µM)