certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 468
traceable to Ph. Eur. D2690000
traceable to USP 1225204
APIファミリー
dopamine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dopamine is a neurotransmitter which is a naturally occurring catecholamine. Dopamine hydrochloride salt is indicated as a medicine for the treatment of acute congestive and renal failures.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
68508-1G:
68508-1G-BULK:
PHR1090-1G:
PHR1090-1G-BULK:
PHR1090-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック