Merck
655651
Sigma-Aldrich
ドーパミン-1,1,2,2-d4 塩酸塩
98 atom % D
別名:
2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチル-1,1,2,2-d4-アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8D4H7O2N.HCl
CAS番号:
分子量:
193.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
248-250 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655651-10MG:
655651-BULK:
655651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kate Thomson et al.
Experimental eye research, 200, 108233-108233 (2020-09-14)
Animal models have demonstrated a link between dysregulation of the retinal dopamine system and the development of experimental myopia (short-sightedness). However, pharmacological investigations of dopamine in animal models rely heavily on intravitreal or systemic administration, which have several limitations for
Silvia Giatti et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(8), 4553-4566 (2021-04-13)
Finasteride, a 5-alpha reductase (5α-R) inhibitor, is a widely used drug for treating androgen-dependent conditions. However, its use is associated with sexual, psychological, and physical complaints, suggesting that other mechanisms, in addition to 5α-R inhibition, may be involved. Here, a
Celia Herrera-Rincon et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 2-2 (2020-02-13)
Infections have numerous effects on the brain. However, possible roles of the brain in protecting against infection, and the developmental origin and role of brain signaling in immune response, are largely unknown. We exploited a unique Xenopus embryonic model to