Merck
747521
Sigma-Aldrich
Serotonin-α,α,β,β-d4 hydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10D4H8N2O · HCl
分子量:
216.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC2=C(NC=C2C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C=C1
InChI
1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2/i3D2,4D2
InChI Key
QZAYGJVTTNCVMB-KHORGVISSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747521-VAR:
747521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)