Merck
M-172
Supelco
3-Methoxytyramine-D4 HCl
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9D4NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
207.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(OC)C=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H/i4D2,5D2;
InChI Key
AWRIOTVUTPLWLF-HGFPCDIYSA-N
詳細
A stable-labeled internal standard suitable for LC-MS/MS monitoring of 3-methoxytyramine levels in plasma or urine for diagnostic testing, endocrinology, or clinical chemistry. 3-Methoxytyramine is a metabolite of dopamine, a catecholamine which acts as a neurotransmitter for dopamine receptors and a neurohormone for regulation of numerous brain functions. 3-Methoxytyramine levels can serve as a biomarker for the diagnosis of neuroendocrine tumors such as pheochromocytoma or paraganglioma.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-172-1ML:4548173984230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)