Merck
U0251
Sigma-Aldrich
ウレアーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid
別名:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Canavalia ensiformis
品質水準
タイプ
Type C-3
形状
powder
比活性
≥600,000 units/g solid
分子量
~544620 Da
精製方法
crystallization
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウレアーゼはニッケル依存性金属酵素で、さまざまな植物、細菌、真菌、藻類に存在しています。2つの異なるサブユニット、reA(26.5 kDa)およびUreB(60.3–61.6 kDa)を持ちます。
サブユニット分子量:約90,770
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
生物化学的/生理学的作用
ウレアーゼがHeLa細胞で空胞化を誘導することが示されました。これは、ウレアーゼが尿素をアンモニアに変換する能力に依存する効力です。
ウレアーゼは、植物における窒素のバイオアベイラビリティに役立ちます。防御メカニズムに関与しており、殺虫活性を示します。さらに、ウレアーゼは糸状菌や酵母の増殖を遅らせ、膜完全性を侵すことで抗菌活性を発揮します。
単位の定義
1 μmolユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのNH3を尿素から遊離させる酵素量です。これは1.0 I.U.または0.054 Sumnerユニット(pH 7.0、20°C、5分間で、1.0 mgのアンモニア態窒素を生じる酵素量)に相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
U0251-3KU:
U0251-VAR:
U0251-12KU:
U0251-6KU:
U0251-10KU:
U0251-60KU:
U0251-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Jessy et al.
The Biochemical journal, 277 ( Pt 3), 693-696 (1991-08-01)
Recent studies showed that hyperammonaemia caused many of the metabolic changes in portacaval-shunted rats, a model of hepatic encephalopathy. These changes included a depression in the cerebral metabolic rate of glucose (CMRGlc), an indication of decreased brain function. 2. The
Barbara Krajewska et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 43(7), 651-658 (2005-07-19)
A pH-variation study of jack bean (Canavalia ensiformis) urease steady-state kinetic parameters and of the inhibition constant of boric acid, a urease competitive inhibitor, was performed using both noninhibitory organic (MES, HEPES and CHES) and inhibitory inorganic (phosphate) buffers, in
J Ryan Feathers et al.
Journal of structural biology: X, 5, 100047-100047 (2021-04-06)
The resolution of cryo-EM reconstructions is fundamentally limited by the Nyquist frequency, which is half the sampling frequency of the detector and depends upon the magnification used. In principle, super-resolution imaging should enable reconstructions to surpass the physical Nyquist limit
T L Cover et al.
Infection and immunity, 59(4), 1264-1270 (1991-04-01)
Concentrated broth culture supernatants from 50 to 60% of Helicobacter pylori strains induce eukaryotic cell vacuolation in vitro. A quantitative assay for cell vacuolation was developed on the basis of the rapid uptake of visibly vacuolated HeLa cells was significantly
Wu-Chen Yang et al.
Vaccine, 31(8), 1204-1209 (2013-01-12)
An epitope-based vaccine is a promising option for treating Helicobacter pylori (H. pylori) infection. Epitope mapping is the first step in designing an epitope-based vaccine. A pivotal role of CD4(+) T cells in protection against H. pylori has been accepted
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.