詳細
ウレアーゼは多サブユニットニッケル依存性金属酵素です。真菌、酵母、植物、および細菌に多く含まれます。アミドヒドロラーゼおよびホスホトリエステラーゼのスーパーファミリーに分類されます。ウレアーゼはマメ科種子にも認められます。
サブユニット分子量:約90,770
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
アプリケーション
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来のウレアーゼは、以下の用途に使用されています:
- 電気泳動における分子量標準物質の成分として
- サイズ排除クロマトグラフィーにおける標準物質の成分として
- ネイティブ-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)における参照物質として
生物化学的/生理学的作用
ウレアーゼは窒素循環の必須酵素です。尿素のアンモニアおよびカーバメートへの分解に役割を果たします。ウレアーゼはさまざまな生物の成長に必要な窒素源を提供します。種子の発芽や種子の化学防御においても主要な役割を果たします。
その他情報
約1 mgのタンパク質を含有します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
U7752-1VL-KC:
U7752-VAR:
U7752-BULK:
T9145-1VL-PW:
U7752-PH:
U7752-1VL-PW:
U7752PROC:
U7752-1VL:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of molecular biology, 400(3), 274-283 (2010-05-18)
Urease, a nickel-dependent metalloenzyme, is synthesized by plants, some bacteria, and fungi. It catalyzes the hydrolysis of urea into ammonia and carbon dioxide. Although the amino acid sequences of plant and bacterial ureases are closely related, some biological activities differ
PloS one, 16(10), e0258568-e0258568 (2021-10-15)
Urea is the most popular and widely used nitrogenous fertilizer. High soil urease activity rapidly hydrolyses applied urea to ammonia which contributes to soil nitrogen (N) losses and reduces N use efficiency of crop plants. The ammonia losses can be
Journal of advanced research, 13, 101-112 (2018-08-11)
Urease is a nickel-dependent metalloenzyme found in plants, some bacteria, and fungi. Bacterial enzyme is of special importance since it has been demonstrated as a potent virulence factor for some species. Especially it is central to Helicobacter pylori metabolism and
Cell, 156(4), 771-785 (2014-02-18)
mTORC1 promotes cell growth in response to nutrients and growth factors. Insulin activates mTORC1 through the PI3K-Akt pathway, which inhibits the TSC1-TSC2-TBC1D7 complex (the TSC complex) to turn on Rheb, an essential activator of mTORC1. However, the mechanistic basis of how
Prevention of infected urinary stones by urease inhibition.
Investigative urology, 11(3), 228-233 (1973-11-01)