Merck
1.16493
Sigma-Aldrich
Urease
(from jack beans) solution in 50% glycerol, 1000 U/ml for biochemistry EC 3.5.1.5
別名:
Urease enzyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
密度
1.10-1.30 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
詳細
Urease is a nickel-containing enzyme found in plants, bacteria, fungi, algae, and soil. It is a hexamer of a single chain of 840 amino acid residues. Urease is localized to mature seeds.
生物化学的/生理学的作用
Ureases are metalloenzymes that catalyze the hydrolysis of urea to release ammonia (a nitrogen source for growth) and carbon dioxide. In plants, ureases are essential for the bioavailability/metabolism of nitrogen in nature and defense mechanisms. They exhibit internal peptides-mediated insecticidal action and fungicidal activity.
アナリシスノート
Activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): ≥ 1000 U/ml
Spec. activity (Urea; pH 8.0; 25 °C): about 500 
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
水・廃水中の尿素、酵素的定量 - 尿素の切断後のインドフェノールブルー法による光度測定
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea