安全性情報
J0125
Sigma-Aldrich
タチナタマメ
fine powder
別名:
タチナタマメ粉末
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
fine powder
品質水準
比活性
≥1500 units/g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タチナタマメは、コンカナバリンA(Con A)レクチンの抽出に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
タチナタマメは、「クルードなウレアーゼ」として使用できます。タチナタマメ(Canavalia ensiformis)は、タンパク質資源および飼料成分として使用できます。必須アミノ酸を含んでいます。タチナタマメはまた、フェノール、イソフラボン、ナイアシン、サポニン、および繊維などが豊富であり、コレステロール低下活性を持っています。
単位の定義
1単位で、pH 7.0、25°Cにおいて1分間に1マイクロモルのアンモニアが尿素から遊離されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
J0125-100G:
J0125-5KG:
J0125-500G:
J0125-BULK:
J0125-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Utilization of Jack Bean (Canavalia ensiformis) Meal as a Substitute for Soybean Meal in Diet for Broiler Reared for 35 Days
Sudarman A, et al.
Bulletin of Animal Science, 42(1), 8-14 (2018)
The isolation and properties of the dimeric subunit of concanavalin A
Pazur JH, et al.
Journal of Protein Chemistry, 19(5), 353-359 (2000)