Merck
U1500
Sigma-Aldrich
ウレアーゼ Canavalia ensiformis(タチナタマメ)由来
Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid
別名:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Canavalia ensiformis
品質水準
タイプ
Type III
形状
powder
比活性
15,000-50,000 units/g solid
分子量
~544620 Da
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウレアーゼは、尿素からアンモニアと二酸化炭素への加水分解を触媒するサイトゾル酵素です。この反応ではまずカルバミン酸への変換が生じ、加水分解でカルバミン酸がさらに分解されてアンモニアと二酸化炭素/炭酸塩になります。 ウレアーゼは、捕因子としてニッケルを含む金属酵素です。 ウレアーゼは植物、真菌および一部の細菌中で自然に生じます。 1926年にJames B. Sumnerがタチナタマメからウレアーゼを最初に分離しました。
サブユニット分子量:約90,770
6個のサブユニットからなる全体の分子量:約544,620
生物化学的/生理学的作用
Canavalia ensiformis(タチナタマメ)のウレアーゼは、昆虫の腸内に認められるプロテアーゼにより切断された有毒な小ペプチドの放出により殺虫剤として機能します。
単位の定義
1 μmolユニットは、pH 7.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのNH3を尿素から遊離させる酵素量です。これは1.0 I.U.または0.054 Sumnerユニット(pH 7.0、20°C、5分間で、1.0 mgのアンモニア態窒素を生じる酵素量)に相当します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
U1500-BULK:
U1500-500KU:
U1500-VAR:
U1500-200KU:
U1500-20KU:
U1500-1MU:
U1500-100KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sun-Il Kim et al.
Microorganisms, 10(1) (2022-01-22)
Ammonia from livestock manure reacts with chemical components discharged from various emission sources to produce airborne particulate matter. This study aimed to investigate a novel effective microbial agent to suppress ammonia gas emitted from manure. Both isolated L12I and 12III
Xiang-Zhen Yan et al.
Macromolecular bioscience, 14(7), 1004-1014 (2014-04-02)
The aim of this study is to optimize enzymatic control over gelation of chitosan-based hydrogels for the delivery of periodontal ligament cells (PDLCs). The results reveal that the gelation time, strength, and degradation rate of the chitosan hydrogels can be
Fernanda Stanisçuaski et al.
Journal of insect physiology, 55(3), 255-263 (2009-01-06)
Ureases are metalloenzymes that are widespread among plants, fungi and bacteria. Urease isoforms (jack bean urease-JBU and canatoxin) from Canavalia ensiformis seeds are toxic to insects and fungi, suggesting a role in plant defense. The entomotoxic effect is due to
Jungyeon Kim et al.
PloS one, 15(3), e0230072-e0230072 (2020-03-18)
In the urinary metabolomics for finding biomarkers in urine, owing to high concentrations of urea, for chromatography-based metabolomic analysis, urea needed to be degraded by urease. This urease pretreatment has been the key step of sample preparation for standard urinary
Han-Ho Kim et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(12), 1684-1691 (2021-12-29)
In this study, the physicochemical changes related to fishy smell were determined by storing high hydrostatic pressure (HHP)-treated mackerel (Scomber japonicus) meat in a refrigerator for 20 days. The inhibition of crude urease activity from Vibrio parahaemolyticus using HHP treatment
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.