由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
形状
powder
溶解性
methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear (Pale yellow to yellow)
methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
作用機序
enzyme | inhibits
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC\C=C\C\C=C\C=C\C=N\NN=O
InChI
1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h4-5,7-11H,2-3,6H2,1H3,(H,13,15)/b5-4+,8-7+,10-9+,12-11+
InChI Key
NKTGCVUIESDXPU-YLEPRARLSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T4540-VAR:
T4540-BULK:
T4540-1MG:
T4540-1MG-PW:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research