Merck
P9791
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 一塩基性
for molecular biology, ≥98.0%
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一塩基性リン酸カリウムは以下の用途に使用されています:
  • シトクロムP450 3A4のハイスループット蛍光アッセイ
  • げっ歯類虫様筋における神経筋接合部の発達と変性の形態学的分析
  • トウモロコシにおける高親和性尿素の純吸収量の測定
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9791-100G:4548173207902
P9791-EW:
P9791-VAR:
P9791-BULK:
P9791-1KG:4548173207919
P9791-500G:4548173207926
文書ライブラリにアクセスする
Morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
Sleigh J N, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 227, 159-165 (2014)
Measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Zanin L, et al.
BMC plant biology (2014)
High-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
Cheng Q, et al.
Nature Protocols, 4(9), 1258-1258 (2009)
Przemyslaw Nogly et al.
IUCrJ, 2(Pt 2), 168-176 (2015-04-14)
Lipidic cubic phases (LCPs) have emerged as successful matrixes for the crystallization of membrane proteins. Moreover, the viscous LCP also provides a highly effective delivery medium for serial femtosecond crystallography (SFX) at X-ray free-electron lasers (XFELs). Here, the adaptation of
Casper Skovgaard et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(10), 1097-1109 (2014-09-06)
The purpose of this study was to examine whether speed endurance training (SET, repeated 30-s sprints) and heavy resistance training (HRT, 80-90% of 1 repetition maximum) performed in succession are compatible and lead to performance improvements in moderately trained endurance