安全性情報
P8736
Sigma-Aldrich
Polypep® low viscosity bovine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
詳細
low viscosity
品質水準
フォーム
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
InChI Key
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
生物化学的/生理学的作用
A proprietary protein digest that provides increased stabilization of tissue sections in histochemical studies
法的情報
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8736-100G:
P8736-50G:
P8736-BULK:
P8736-10G:
P8736-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)