由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
ethanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
ketone
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
遺伝子情報
human ... SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 濃度が1 μg/mLの3β-HSDの基質として、3β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(3β-HSD)活性に対する酸素分圧低下の時間依存効果を研究
- 黄体細胞のプロゲスチン分泌に対する脾臓マクロファージの影響を研究するためのプロゲスチン前駆体として
- 15 mg/mLの濃度の精巣間質細胞培養液中
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9129-BULK:
P9129-VAR:
P9129-10MG:
P9129-5G:
P9129-1G:
P9129-100G:
P9129-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック