Merck
P8887
Sigma-Aldrich
5α-プレグナン-3α-オール-20-オン
solid
別名:
3α-OH-DHP, 3α-ヒドロキシ-5α-プレグナン-20-オン, Allopregnanolone(アロプレグナノロン), Brexanolone(ブレキサノロン), アロプレグナン-3α-オール-20-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34O2
CAS番号:
分子量:
318.49
Beilstein:
3211363
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
品質水準
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI Key
AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5α-プレグナン-3α-オール-20-オンは以下の用途に使用されています。
  • マウスのGABAA受容体のアロステリック調節剤として
  • トランスジェニックマウスの神経保護ステロイド
  • 神経ステロイド
生物化学的/生理学的作用
5α-プレグナン-3α-オール-20-オンは、γ-アミノ酪酸(GABA)A受容体(GABAA)の正のアロステリック調節剤です。プレグナンとも呼ばれ、妊娠中は心房容積受容体トランスデューサーの特性を調節します。発情周期の間、視床下部では5α-プレグナン-3α-オール-20-オンまたはアロプレグナノロンのレベルが変化します。副腎摘除後や性腺摘出術後に高いレベルで存在します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は神経科学研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主な神経科学研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8887-1MG:
P8887-5MG:
P8887-10MG:
P8887-10MG-PW:
P8887-VAR:
P8887-BULK:
P8887-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The neurosteroid 5beta-pregnan-3 alpha-ol-20-one enhances actions of etomidate as a positive allosteric modulator of alpha beta gamma L GABAA receptors
Li P, et al.
British Journal of Pharmacology, 171(23), 5446-5457 (2014)
Ibuki Ueoka et al.
International journal of molecular sciences, 20(17) (2019-08-24)
Whole exome analyses have identified a number of genes associated with autism spectrum disorder (ASD) and ASD-related syndromes. These genes encode key regulators of synaptogenesis, synaptic plasticity, cytoskeleton dynamics, protein synthesis and degradation, chromatin remodeling, transcription, and lipid homeostasis. Furthermore
Genetic variations and treatments that affect the lifespan of the NPC1 mouse
Liu B, et al.
Journal of Lipid Research, 49(3), 663-669 (2008)
Neurosteroids and GABA-A receptor function
Wang M
Frontiers in Endocrinology, 2, 44-44 (2011)
Benny Liu et al.
Journal of lipid research, 49(3), 663-669 (2007-12-14)
Niemann-Pick type C (NPC) disease is a multisystem disorder caused primarily by a mutation in the npc1 gene. These studies evaluated the effect of genetic background, deletion of additional genes, and administration of several agents on the age at death
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究