Merck
P3635
Sigma-Aldrich
5β-プレグナン-3α,20α-ジオールグルクロニド
≥98.00% (TLC), powder, progesterone metabolite
別名:
P3G, PDG, Pn3-G, Pregnanediol-3a-glucuronide, Pregnanediol-glucuronide, 3α,20α-ジヒドロキシ-5β-プレグナン3-グルクロニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O8
CAS番号:
分子量:
496.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
5β-プレグナン-3α,20α-ジオールグルクロニド,
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98.00% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
溶解性
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)C1CCC2C3CCC4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C27H44O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h13-23,25,28-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)
InChI Key
ZFFFJLDTCLJDHL-UHFFFAOYSA-N
詳細
5β-プレグナン-3α,20α-ジオールグルクロニドは、妊娠中の尿中に顕著に認められるプロゲステロン代謝物です尿中の5β-プレグナン-3α,20α-ジオールグルクロニドの存在は妊娠を示しますが、偽妊娠の原因となることもあります。分娩時刻/偽妊娠の終了を予測するのに役立ちます。
尿中pregnanediol-glucuronide(PdG)は、プロゲステロン補充のモニタリングに有効な臨床マーカーとして役立つと考えられます。PdGは、黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、およびエストロングルクロニド(ElG)などの他の尿中代謝物と同様に卵巣排泄率との強い関連性を示し、血清生殖ホルモンとの高い相関を示します。そのため、卵巣のステロイド産生を効果的にモニタリングするためにこれらを同じように用いることができます。
アプリケーション
5β-Pregnane-3α,20α-diol glucuronideは、ホルモン濃度の断面解析に使用されています。また、エストラジオール-17β、pregnanediol-glucuronide(PdG)を二重抗体酵素免疫測定法により測定するための標準物質としても用いられています。
5β-プレグナン-3α,20α-ジオールグルクロニドは、ステロイド酵素免疫アッセイに使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3635-2MG:
P3635-VAR:
P3635-25MG:
P3635-100MG:
P3635-5MG:
P3635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of the ovarian cycle in the two-toed sloths (Choloepus didactylus): an innovative, reliable, and noninvasive method using fecal hormone analyses
Troll S, et al.
Theriogenology (2013)
Chest Pain with Normal Coronary Arteries: A Multidisciplinary Approach, 323-323 (2013)
Jennifer E Mersereau et al.
Menopause (New York, N.Y.), 15(3), 482-486 (2008-01-19)
To compare daily reproductive hormone secretion in regularly menstruating older versus younger women. This was a prospective cohort study. Daily morning urine samples were obtained from 106 women, 28 of whom were aged between 20 and 34 years (mean: 27.8+/-3.7
Hormonal Smartphone Diagnostics
Matias-Garcia PR, et al.
Methods in Molecular Biology (2018)
Susanna J Park et al.
Fertility and sterility, 88(3), 684-690 (2007-04-17)
To define characteristics of the luteinizing hormone (LH) surge in urine. Observational study. Academic center. 46 women aged 20 to 35 years with regular menstrual cycles. Collected first morning urine daily, throughout one menstrual cycle. Urinary LH, follicle-stimulating hormone (FSH)