おすすめの製品
ligand
thalidomide
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
オーガナイザー
Celgene
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1CC[C@@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m1/s1
InChI Key
UEJJHQNACJXSKW-SECBINFHSA-N
遺伝子情報
human ... LITAF(9516) , TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T151-10MG:
T151-100MG:
T151-BULK:
T151-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)