Merck
N6287
Sigma-Aldrich
ナトリン-3
≥98% (HPLC), powder, Mdm2 antagonist
別名:
(±)-4-[4,5-ビス(4-クロロフェニル)-2-(2-イソプロポキシ-4-メトキシ-フェニル)-4,5-ジヒドロ-イミダゾール-1-カルボニル]-ピペラジン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H30Cl2N4O4
CAS番号:
分子量:
581.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ナトリン-3, ≥98% (HPLC), powder
ligand
nutlin-3
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reagent type: ligand
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Roche
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
InChI Key
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
アプリケーション
ヌトリン3は、次の用途で使用されています。
  • 遺伝子導入実験でp53機能を促進する薬品として。
  • 後方切断Eeugeniaeを使用して翻訳制御腫瘍タンパク質(TCTP)の主要な役割を検証する目的でこのミミズに注入するために。
  • シクロ療法研究においてp53活性化剤として。
  • p53レベル、切断カスパーゼ3およびポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)切断に対するその影響を知るために、mdm2阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
ヌトリン3は、マウス二重微小染色体2のヒト相同体(HDM2)のアンタゴニストです。p53のHDM2指向性分解阻害能があります。また、ヌトリン3は、p73の転写活性を強化できます。
Nutlin-3は、Mdm2 (mouse double minute 2, マウス二重微小染色体2) のアンタゴニストで、p53経路活性化因子、およびアポト-シス誘導因子です。
特徴および利点
本化合物は、Rocheによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
本化合物は、アポトーシス研究用の製品として提供しています。他のアポトーシス研究用製品を閲覧するには、ここをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
その他情報
相対立体化学。(4R, 5S)および(4S, 5R)エナンチオマーのラセミ混合物。
アナリシスノート
相対立体化学
法的情報
Hoffman-La Roche社から米国特許番号 6,734,302のライセンスを受けて販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6287-5MG:
N6287-1MG:
N6287-BULK:
N6287-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
HDM2 antagonist Nutlin-3 disrupts p73-HDM2 binding and enhances p73 function
Lau LMS, et al.
Oncogene, 27(7), 997-997 (2008)
A Quintás-Cardama et al.
Leukemia, 31(6), 1296-1305 (2016-11-26)
TP53 mutations are associated with the lowest survival rates in acute myeloid leukemia (AML). In addition to mutations, loss of p53 function can arise via aberrant expression of proteins that regulate p53 stability and function. We examined a large AML
Activation of endogenous p53 by combined p19Arf gene transfer and nutlin-3 drug treatment modalities in the murine cell lines B16 and C6
Merkel CA, et al.
BMC Cancer, 10(1), 316-316 (2010)
Nutlin-3 enhances the bortezomib sensitivity of p53-defective cancer cells by inducing paraptosis
Lee DM, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 49(8), e365-e365 (2017)
Amine Bouafia et al.
PLoS genetics, 10(5), e1004309-e1004309 (2014-05-17)
Genomic instability is a major hallmark of cancer. To maintain genomic integrity, cells are equipped with dedicated sensors to monitor DNA repair or to force damaged cells into death programs. The tumor suppressor p53 is central in this process. Here
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.