APIファミリー
beclometasone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)CC)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C25H33ClO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChI Key
OHYGPBKGZGRQKT-XGQKBEPLSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
BP760:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)