蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
922 °F
expl. lim.
12.1 %
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: slightly soluble 2.3 % (w/w) at 15 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
carbon tetrachloride: insoluble(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChI Key
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy
- in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells
- as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
236357-BULK:
236357-50G:4548173121901
236357-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)