安全性情報
8.18084
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
別名:
3-Hydroxypropionitrile, ß-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5NO
CAS番号:
分子量:
71.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
203-704-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
228 °C/1013 hPa
mp
-46 °C
転移温度
flash point 128 °C (DIN 51758)
溶解性
1000 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
InChI Key
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体