Merck
95711
Supelco
1,3,5-トリオキサン
analytical standard
別名:
sym.-トリオキサン, トリオキシメチレン, メタホルムアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
102769
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
777 °F
expl. lim.
29 %
テクニック
HPLC: suitable
mp
59-62 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI Key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95711-VAR:
95711-100MG:
95711-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)