安全性情報
8.18255
Sigma-Aldrich
Paraldehyde
for synthesis
別名:
Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-639-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
13.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
235 °C
有効性
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.0 % (v/v)
bp
124 °C/1013 hPa
mp
12 °C
転移温度
flash point 27 °C
溶解性
120 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI Key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体