certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1533250
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 58 °C)
APIファミリー
phenylethyl alcohol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1122-1.5G:
PHR1122-1.5G-PW:
PHR1122-2G-PW:
PHR1122-2G:
この製品を見ている人はこちらもチェック