Merck
C4859
Sigma-Aldrich
シクロヘキシミド 溶液
Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
別名:
CHX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO4
CAS番号:
分子量:
281.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
microbial
品質水準
詳細
suitable for testing specifications (CHO C. growth inhibitor)
形状
solution
濃度
100 mg/mL in DMSO
溶解性
DMSO: soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
細胞成長停止、Cyclohexamide耐性酵母の選択、アポト-シス誘導、FasLによるアポト-シス誘導の促進について試験済み。
生物化学的/生理学的作用
Cyclohexamide(CHX)はS. griseusが産生する抗生物質です。主要な生物学的作用は真核生物における翻訳の阻害で、その結果、細胞成長停止や細胞死を引き起こします。CHXは、酵母や真菌のCHX耐性株を選択する目的や、タンパク質合成を操作的に阻害して短寿命なタンパク質を検出したりタンパク質発現を過誘導したりする目的、さらには細胞死受容体によるアポト-シスを誘導または誘導促進する目的で広く用いられています。
その他情報
乾燥した十分に換気された場所で容器を密閉しておきます。開けた容器は慎重に再度密封し、漏れを防ぐためにまっすぐに立てます。吸湿性。保存クラス(TRGS 510):非可燃性、急性毒性カテゴリ1および2/毒性がきわめて高い危険物質。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C4859-BULK:
C4859-1ML-PW:
C4859-VAR:
C4859-1ML:4548173191669
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hye-Yeoung Yun et al.
PLoS biology, 17(7), e3000367-e3000367 (2019-07-20)
Human papillomaviruses (HPVs) are causative agents of various diseases associated with cellular hyperproliferation, including cervical cancer, one of the most prevalent tumors in women. E7 is one of the two HPV-encoded oncoproteins and directs recruitment and subsequent degradation of tumor-suppressive
Konstantinos Boulias et al.
Molecular cell, 75(3), 631-643 (2019-07-08)
mRNAs are regulated by nucleotide modifications that influence their cellular fate. Two of the most abundant modified nucleotides are N6-methyladenosine (m6A), found within mRNAs, and N6,2'-O-dimethyladenosine (m6Am), which is found at the first transcribed nucleotide. Distinguishing these modifications in mapping
Matthias Rottmann et al.
Science (New York, N.Y.), 329(5996), 1175-1180 (2010-09-04)
Recent reports of increased tolerance to artemisinin derivatives--the most recently adopted class of antimalarials--have prompted a need for new treatments. The spirotetrahydro-beta-carbolines, or spiroindolones, are potent drugs that kill the blood stages of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax clinical isolates
Anna Duarri et al.
Annals of neurology, 72(6), 870-880 (2013-01-03)
To identify the causative gene for the neurodegenerative disorder spinocerebellar ataxia type 19 (SCA19) located on chromosomal region 1p21-q21. Exome sequencing was used to identify the causal mutation in a large SCA19 family. We then screened 230 ataxia families for
Xing Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(43), 15438-15443 (2014-10-16)
The receptor-interacting kinase-3 (RIP3) and its downstream substrate mixed lineage kinase domain-like protein (MLKL) have emerged as the key cellular components in programmed necrotic cell death. Receptors for the cytokines of tumor necrosis factor (TNF) family and Toll-like receptors (TLR)