Merck
TAQ-RO
Roche
Taq DNA Polymerase、5 U/μL
optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
別名:
DNA 増幅, PCR, プライマー伸長, ポリメラーゼ、PCR、プライマー伸長、DNA 増幅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
41106300
由来生物
bacterial (Thermus aquaticus)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
グレード
Molecular Biology
フォーム
liquid
使用法
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001)
sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001)
sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001)
sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001)
sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
比活性
5 U/μL
分子量
95 kDa
包装
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (11146165001)
pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
colorless
最適pH
~9.0 (20 °C)
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
life science and biopharma
その他の活性
Nicking activity 30 units, none detected
Ribonuclease 30 units, none detected
Unspecific endonucleases 30 units, none detected
保管温度
−20°C
詳細
Taq DNA ポリメラーゼは高度に進行性の 5'→3' DNA ポリメラーゼであり、3'→5'エキソヌクレアーゼ活性を含みません。分子量約 95 kDa のポリペプチド 1 本鎖です。
Taq DNA Polymerase は Taq I 制限エンドヌクレアーゼを含まない株の好熱性真正細菌 Thermus aquaticus BM から単離されました。酵素は E.coli内でクローニングされました。
アプリケーション
Taq DNA ポリメラーゼは簡単なルーチン PCR に使用できます。Roche Applied Science Taq DNA ポリメラーゼには厳格な精度および品質スタンダードが保証されています。この組換え Taq DNA Polymerase 製品は下記に使用できます。
  • PCR
  • RT-PCR
  • qPCR
  • シーケンシングおよびラベリングなど、その他のプライマー伸長反応
特徴および利点
信頼できる再現性のある結果
ロット間の高い一貫性。
各ロットの試験が不要:
Taq DNA ポリメラーゼには厳格な試験が行われています。
PCR キャリーオーバーの防止:
dUTP 取り込みと Uracil-DNA Glycosylase の組み合わせが PCR クロスコンタミネーションを防ぎます。
包装
1キットに2構成要素が含まれています。
品質
ルーチンアッセイには中程度のサイズのアンプリコンが含まれ、GC 含量は 50%です。Taq DNA ポリメラーゼには、プルーフリーディングまたはホットスタート機能は含まれません。+75°Cおよび pH 9 で最適な活性を示します。
制限エンドヌクレアーゼ不含:
T. aquaticus BM から単離された酵素には Taq I 制限エンドヌクレアーゼ活性が含まれません。各ロットに関して、λDNA を使用した PCR 試験が行われています。各ロットに関して、エキソヌクレアーゼおよびエンドヌクレアーゼの不含性およびニッキング活性の試験が現行の Quality Control 法に従って行われています。
単位の定義
1 ユニットの Taq DNA ポリメラーゼは、上記アッセイ条件下において、+65°Cで 60 分間以内に 10 nmol のデオキシリボヌクレオシドトリリン酸を酸不溶性 DNA に取り込む酵素量と定義します。
アッセイユニット:インキュベーションバッファー:
67 mM Tris/HCl、pH 8.3/25°C、5 mM MgCl2、10 mM メルカプトエタノール、0.2%ポリドカノール、0.2 mg/mL ゼラチン、0.2 mM の各 dATP、dGTP、dTTP および 0.1 mM dCTP。
インキュベーション法:
M13mp9s、M13 primer(17mer)および1 μCi(α-32P)dCTP を適切に希釈した50 μL インキュベーションバッファー中の Taq DNA ポリメラーゼと+65°Cで 60 分間インキュベーションします。取り込まれた dNTP の量はトリクロロ酢酸沈殿法により同定します。
容量活性:5 U/μL
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
本製品の使用は、米国特許申請および相当する米国外の特許申請の範囲に含まれます。本製品の購入には、購入者自身の内部研究のためのここに示す量のみの製品の使用に関して、先の特許申請範囲に関する訴訟からの制限付きの譲渡不可能な免責が含まれます。他のすべての特許請求下の権利、特許権を有するすべての方法を実行する権利および購入者の活動結果の有料でのまたは他の商業報酬のための報告を含むがこれに限定されないすべての種類の商業サービスを実行する権利は、明示的もしくは黙示的な方法または禁反言により一切譲渡されません。本製品は研究用にのみ使用できます。Roche 特許クレーム下での診断使用には、Roche からの別途のライセンスが必要です。ライセンス購入に関する詳細は、Director of Licensing、Applied Biosystems、850 Lincoln Centre Drive、Foster City、California 94404、USA までご連絡ください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H N Chinivasagam et al.
Journal of applied microbiology, 103(2), 418-426 (2007-07-26)
To investigate the occurrence and levels of Arcobacter spp. in pig effluent ponds and effluent-treated soil. A Most Probable Number (MPN) method was developed to assess the levels of Arcobacter spp. in seven pig effluent ponds and six effluent-treated soils
Pattabhiraman Shankaranarayanan et al.
Nature protocols, 7(2), 328-338 (2012-01-28)
Linear amplification of DNA (LinDA) by T7 polymerase is a versatile and robust method for generating sufficient amounts of DNA for genome-wide studies with minute amounts of cells. LinDA can be coupled to a great number of global profiling technologies.
Mónica Alejandra Rosales-Reynoso et al.
Archives of medical research, 41(2), 110-118 (2010-05-18)
Although sporadic cases of cancer in patients with fragile X syndrome (FXS) have been reported, extensive studies carried out in Denmark and Finland concluded that cancer incidence in these patients is lower than in the general population. On the other