Merck
FHIFI-RO
Roche
FastStart ハイフィデリティPCRシステム
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.21
使用法
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001)
sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
品質水準
特徴
High Fidelity PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart
包装
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U])
pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
メーカー/製品名
Roche
濃度
5 unit/μL
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
入力
purified DNA
保管温度
−20°C
詳細
FastStart High Fidelity PCR Systemは、FastStart Taq DNA Polymeraseと熱に安定な校正タンパク質の混合物であり、化学的に修飾もされています。このタンパク質は校正活性を媒介しますが、ポリメラーゼ活性はありません。両方のタンパク質は+75°C未満では不活性ですが、+95°Cに2分間加熱することにより活性化されます。
ホットスタートプロトコルにより、特異性、感度、およびPCR収率が改善されています。FastStart Taq DNA Polymeraseのアミノ酸残基上にある熱に不安定なブロッキング基は、室温で酵素を不活化します。プライマーが非特異的に結合した場合、低い温度で伸長が起こりません。FastStart Taq DNA Polymeraseは、+95°Cでのプレインキュベーションステップを用いてブロッキング基を除去することにより活性化されます。FastStart High Fidelity PCR Systemは、マルチプレックスPCRに適した製品です。
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend、(5 U/μ)保存緩衝液中
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer、10倍濃縮、18 mM MgCl2を含む
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer、10倍濃縮、MgCl2を含まない
  • MgCl2 ストック溶液、25 mM
  • DMSO
アプリケーション
FastStart High Fidelity PCR Systemは、ホットスタートPCR用の新しい酵素混合物であり、正確性が4倍高く、最大5 kbの断片を増幅できるFastStart Taq DNA ポリメラーゼのすべての長所を兼ね備えています。
  • PCR
  • マルチプレックスPCR
  • RT-PCR
  • GCリッチな鋳型の増幅
  • 困難または挑戦的なPCR
  • 乳頭腫ウイルスゲノムおよびメチル化DNAの増幅における困難または挑戦的なPCR
FastStart High Fidelity PCR Systemは、マルチプレックスPCRに適した製品です。
調整不要のPCR Nucleotide Mixが付随するFastStart High Fidelity PCR System, dNTPackをご利用ください。
特徴および利点
  • 優れたマルチプレックスの性能を実現します。
  • 高速で高品質の結果を得るには、ロシュのPCR最適化キットも使用してください。
  • 信頼度を高めます。
  • Taq DNA PolymeraseやFastStart Taq DNA Polymeraseと比較すると、4倍の信頼度を実現します。
  • 挑戦的なDNA増幅もできます。
  • 難しい鋳型を用いるため、PCRに添加するDMSOが提供されます。
包装
1キット中に5個が含まれます。
品質
EPO遺伝子の1.8 kbフラグメントに特異的なヒトゲノムDNAとプライマー、およびtPA遺伝子の4.8 kbフラグメントに特異的なプライマーを使用して、各ロットのPCR機能テストを行います。
単位の定義
FastStart Taq DNA Polymeraseの1ユニットは、+ 65℃で60分以内に10 nmolの総デオキシリボヌクレオチド三リン酸を、酸沈殿性のDNAに取り込む酵素の量として定義されます。
容量あたりの活性:5 U/μL
調製ノート
作業濃度: 標準的な50 μLのPCRの場合、2.5 Uの酵素ブレンドの使用をお勧めします。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
購入の際の注意:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。′ 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。′ この製品は研究にのみ使用されます。Rocheの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、Rocheから個別のライセンスを取得する必要があります。 Rocheの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。Rocheからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。</ br>購入者への通知:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号5,677,152と5,773,258の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。′ 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。′ この製品は研究用途にのみ使用されます。 Rocheの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、Rocheから個別のライセンスを取得する必要があります。 Rocheの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。Rocheからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
FastStart is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steve M Taylor et al.
Journal of clinical microbiology, 48(2), 512-519 (2009-11-27)
Molecular assays can provide critical information for malaria diagnosis, speciation, and drug resistance, but their cost and resource requirements limit their application to clinical malaria studies. This study describes the application of a resource-conserving testing algorithm employing sample pooling for
A Unique Epigenomic Landscape Defines Human Erythropoiesis
<BIG>Schultz VP, et al.</BIG>
Cell Reports, 28, 2996-3009 (2019)
Richard Hansen et al.
The American journal of gastroenterology, 107(12), 1913-1922 (2012-10-10)
The gastrointestinal microbiota is considered important in inflammatory bowel disease (IBD) pathogenesis. Discoveries from established disease cohorts report reduced bacterial diversity, changes in bacterial composition, and a protective role for Faecalibacterium prausnitzii in Crohn's disease (CD). The majority of studies
Donghui Huang et al.
Genomics, 102(3), 157-162 (2013-02-26)
The recently approved ALK kinase inhibitor crizotinib has demonstrated successful treatment of metastatic and late stage ALK fusion positive non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the median duration of clinical benefit is ~10-11months due to the emergence of multiple and
An adenosine receptor for olfaction in fish
<BIG>Wakisaka N, et al</BIG>
Current Biology, 27, 1437-1447 (2017)
資料
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。