おすすめの製品
使用法
sufficient for ≤50 reactions
品質水準
包装
pkg of 100 U
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
保管温度
−20°C
詳細
GCリッチPCRシステムは、 熱安定性Taq DNAポリメラーゼとTgo DNA ポリメラーゼ(熱安定性酵素)を含み、プルーフリーディング(3′-5′ エキソヌクレアーゼ)活性を有する酵素配合物です。このポリメラーゼ混合物はそれ自体が収量、忠実度および特異性の面でTaq DNA ポリメラーゼを凌駕すると同時に、フラグメントを長さ5 kbにまで増幅できます。GCリッチPCR反応バッファーは、別包装で供給するGCリッチ分解能溶液と共に、GCリッチな標的などの難しいテンプレートをきわめて効率的に増幅できます。TAクローニングを推奨します。この酵素配合物により、Taq DNAポリメラーゼよりも末端が平滑なフラグメントが生成されます。製品の大半は、単一のAオーバーハングを有しています。標準50 μL PCRに2Uを使用します。
内容物
内容物
- GC-リッチ酵素ミックス、保存バッファー中
- GCリッチ反応バッファー、5倍濃度、7.5 mM MgCl2およびDMSOを含む
- GCリッチ反-RICH分解能溶液、5M
- MgCl2保存溶液、25 mM
- 水、PCRグレード
アプリケーション
GC-RICH PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼとプルーフリーディングポリメラーゼの配合物であり、他のポリメラーゼおよび他のポリメラーゼ配合物では増幅が困難か不可能なテンプレートを増幅できます。この配合物の強化された転写伸長活性および独自のGCリッチ分解能溶液により、優れた性能が得られます。特に、増幅困難なテンプレートで性能を発揮します。
GC-リッチPCRシステムは、標準PCRアプリケーションにも使用でき、Taq DNAポリメラーゼのみを使用したときに比べ結果が改善されます(より高い収量と精度)
GC-リッチPCR システムの利点:
GC-リッチPCRシステムは、標準PCRアプリケーションにも使用でき、Taq DNAポリメラーゼのみを使用したときに比べ結果が改善されます(より高い収量と精度)
GC-リッチPCR システムの利点:
- GCリッチな標的および反復配列などの難しいテンプレートを簡単に増幅できます。
- 試薬としてGCリッチ分解能溶液およびPCRグレードの水が供給されます。
- DNAフラグメントを最大5 kbにまで増幅します。
GCリッチPCRシステムは、半反定量的分析、ジェノタイピングおよび候補遺伝子の高GC含量配列の回収およびクローニングに使用されています。
特徴および利点
GCリッチPCRシステムは、Taq DNAポリメラーゼとプルーフリーディングポリメラーゼのブレンドで、より長い核酸フラグメントを増幅するために使用します。GCリッチ溶液は、すべての種類の増幅の難しいPCR産物に対応可能です。
供給されたマグネシウム含有バッファーを使用するときには、最終MgCl2濃度を1.5 mMとします。
供給されたマグネシウム含有バッファーを使用するときには、最終MgCl2濃度を1.5 mMとします。
Tqa DNAポリメラーゼおよびプルーフリーディングポリメラーゼのブレンドは増幅の難しいテンプレートに対応します。強化された転写伸長活性および独自のGCリッチ分解能溶液により、優れた性能が得られます
GCリッチPCRシステムおよびdNTPackをすぐに使用できるPCRヌクレオチドミックスと共にご使用ください。
- PCR
GCリッチPCRシステムおよびdNTPackをすぐに使用できるPCRヌクレオチドミックスと共にご使用ください。
包装
1つのキットに5個のコンポーネントが含まれます。
品質
GCリッチPCRシステムの機能検査は、GCリッチPCRシステムのプロトコールを使用してヒト284 bp ApoEゲノムフラグメントを増幅して行います。
単位の定義
容量活性: 2 U/μL
調製ノート
使用濃度:酵素濃度
最適酵素濃度範囲はアッセイ当たり0.5~5 Uです。標準50 μL PCRについては、2 Uの酵素ブレンドを使用することを推奨します。
最適酵素濃度範囲はアッセイ当たり0.5~5 Uです。標準50 μL PCRについては、2 Uの酵素ブレンドを使用することを推奨します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断には使用しないこと。
法的情報
この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究用途に限ります。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせください。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- GC-RICH Enzyme Mix, in storage buffer
- GC-RICH PCR Reaction Buffer, with 7.5 mM MgCl2 and DMSO 5x concentrated
- GC-RICH Resolution Solution 5 M
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- Water, PCR Grade
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Induction of autophagy with catalytic mTOR inhibitors reduces huntingtin aggregates in a neuronal cell model.
Journal of Neurochemistry, 119(2), 398-407 (2011)
Micro RNA?132/212 family enhances arteriogenesis after hindlimb ischaemia through modulation of the Ras?MAPK pathway.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(8), 1994-2005 (2015)
Genetics and molecular research : GMR, 14(3), 8509-8515 (2015-09-09)
In the mammalian genome, approximately 50% of all genes are controlled by promoters with high GC contents. Analyzing the epigenetic mechanisms regulating their expression is difficult. Hence, we examined a method for stable quantification of such GC-rich DNA sequences. Quantification
Frontiers in physiology, 11, 590-590 (2020-07-03)
Background: Myocardial infarction (MI) is caused by occlusion of the coronary artery and induces ischemia in the myocardium and eventually a massive loss in cardiomyocytes. Studies have shown many factors or treatments that can affect the healing and remodeling of
The Journal of pediatrics, 163(2), 498-503 (2013-03-08)
To assess the performance of a tandem mass spectrometry (MS/MS) technology in a newborn screening laboratory to simultaneously measure α-galactosidase, acid-α-glucosidase, and α-L-iduronidase for the detection of infants at risk to develop Fabry, Pompe, or mucopolysaccharidosis (MPS)-I diseases. Enzyme activity
資料
GC-RICH Amplification of Polymerase Chain Reaction (PCR) System Troubleshooting.
GCリッチ増幅ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)システムのトラブルシューティング。