Merck
11855476001
Roche
TitanワンチューブRT-PCRシステム
sufficient for 100 reactions, kit of 1 (4 components), suitable for RT-PCR, hotstart: no
別名:
RT-PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106313
使用法
sufficient for 100 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included: no
hotstart: no
包装
kit of 1 (4 components)
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
42-60 °C optimum reaction temp.
テクニック
RT-PCR: suitable
入力
purified RNA
保管温度
−20°C
詳細
TitanワンチューブRT-PCRシステムでは、ニワトリ骨髄芽球症ウイルス(AMV)由来逆転写酵素(RT)をファーストストランドcDNAの合成に、Taq DNAポリメラーゼと校正活性を持つポリメラーゼからなるExpandハイフィディリティ酵素ブレンドをcDNAのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)による増幅に使用しています。このプルーフリーディング活性が、PCRフィディリティを向上します。TitanワンチューブRT-PCRシステム:
  • PCRにおけるエラー率を校正能によって低減させます。フィディリティはTaq DNAポリメラーゼよりも3倍高いです。
  • 3つのすべての酵素が高効率のため、感度が高いです。
  • 従来の2段階のRT-PCRよりも迅速です。
特異性
反応の特異性はプライマーデザインとDNAのコンタミに強く左右されます。
DNA標的由来のアーチファクトを除外するため、適切な陽性・陰性コントロール反応を設ける必要があります。
熱失活:94℃、2分間
逆転写酵素AMV
アプリケーション
Titan ワンチューブRT-PCRシステムは、下記の用途で使用されています:
  • ウイルスRNAのmiRNAターゲット(miRT)インサート/応答エレメントを含む領域の増幅
  • RNAテンプレートの有無の確認
  • cDNAライブラリーの作成を必要としないまれなmRNAのクローニング
  • 遺伝子発現レベルの定量化
特徴および利点
TitanワンチューブRT-PCRシステム:
  • ハイフィディリティ:校正活性を持つExpandハイフィディリティ酵素ブレンドにより、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)中のエラー率が低下します。
  • フィディリティはTaq DNAポリメラーゼよりも3倍高いです。
  • 3つのすべての酵素が高効率のため、感度が高いです。
  • 従来の2段階の逆転写(RT)-PCRよりも迅速です。
  • Expand PCRシステムを使えば、6 kbまでの完全長cDNAをRT-PCRで増幅することができます。
包装
4コンポーネントを含む1キット
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
この製品を使用することは、米国特許の請求項および対応する米国以外の特許の請求項の対象になります。この製品を購入すると、購入者自身の内部研究のためにこの量の製品のみを使用することに対する、かかる特許の請求項に基づく限定的かつ譲渡不可能な訴訟免責が含まれます。別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求項に基づいて診断に使用するには、ロシュから別のライセンスを取得する必要があります。購入ライセンスに関する詳細は、Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USAに連絡して得ることができます。</ br>購入者への注意事項:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
Expand is a trademark of Roche
Titan is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Reverse Transcriptase AMV and Expand High Fidelity Enzyme Mix in storage buffer
  • RT-PCR Reaction Buffer 5x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution, 25 mM
  • DTT Solution, 100 mM
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Autumn J Ruiz et al.
Journal of virology, 90(8), 4078-4092 (2016-02-13)
Mengovirus, a member of thePicornaviridaefamily, has a broad cell tropism and can cause encephalitis and myocarditis in multiple mammalian species. Attenuation has been achieved by shortening the polycytidine tract in the 5' noncoding region (NCR). A poly(C)-truncated strain of mengovirus
Noura B Elsedawy et al.
Molecular therapy oncolytics, 17, 484-495 (2020-06-13)
Infectious nucleic acid has been proposed as a superior formulation for oncolytic virus therapy. Oncolytic picornaviruses can be formulated as infectious RNA (iRNA), and their unwanted tropisms eliminated by microRNA (miRNA) detargeting. However, genomic insertion of miRNA target sequences into
Yogesh R Suryawanshi et al.
Molecular therapy oncolytics, 23, 1-13 (2021-10-01)
A dual microRNA-detargeted oncolytic Mengovirus, vMC24NC, proved highly effective against a murine plasmacytoma in an immunocompetent syngeneic mouse model; however, there remains the concern of escape mutant development and the potential for toxicity in severely immunocompromised cancer patients when it
プロトコル
Titan One Tube RT-PCRシステムのプロトコルとトラブルシューティング