由来生物
Porcine intestinal mucosa
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 200 reactions
sufficient for 250 reactions
特徴
dNTPs included: no
hotstart: no
濃度
200 units/μL
テクニック
RT-PCR: suitable
色
colorless
入力
purified RNA
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- cDNAライブラリを調製するため、またはcDNA第一鎖の合成のために
- 2段階RT-PCRアッセイでの使用に
- 定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(RT-qpCR)に
- 逆転写に
特徴および利点
- 37°Cで活性を有する熱安定性逆転写酵素。
- 最大7 kbの第1鎖cDNAの生成に使用できます。
包装
単位の定義
調製ノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1302-1KU:
M1302-BULK:
M1302-VAR:
M1302-200KU:
M1302-40KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
遺伝子発現解析へのアプローチの一つは、遺伝子のmRNA濃度の測定です。この解析には、異なる転写物間の半減期の差、転写物の時間的なパターン、mRNAとタンパク質との間の相関の欠落など、いくつもの課題があります。
関連コンテンツ
RT-qPCRまたは定量的逆転写PCR法は、逆転写と定量的PCRまたはリアルタイムPCRの働きを組み合わせて特定のターゲットを増幅し検出するものです。RT-qPCRには、遺伝子発現レベルの定量化、RNA干渉(RNAi)の検証、ウイルスなどの病原体の検出など、さまざまな用途があります。
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.