安全性情報
20888
Hamilton® HPLCシリンジ
1710RNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
blunt tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81065
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
100 μL
適合性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
90°平滑端チップのハミルトン®HPLCシリンジ[モデル:1710RNR、容量100 μL、針のサイズ22s ga、針L 51 mm(2インチ)]のエッジは面取りおよび研磨されており、バルブローターシールとステーター面が損傷することがありません。′この型は液体のピペッティングにも使用できます。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)