安全性情報
58382
Hamilton® シリンジ、700シリーズ、特殊針
705SNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
needle type SN (special needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80565
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
50 μL
適合性
for use with Rheodyne
for use with SSI
mode of use Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、特殊針の90°ブラントチップの端部は面取り・研磨加工されているため、バルブのローターのシールおよび固定子面を損傷しません。′この形状は、液体のピペット操作にも使用できます。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)