Merck
20885
Hamilton® HPLCシリンジ
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
blunt tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80065
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)