物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
ニードルサイズ
22s ga (blunt tip)
特徴
blunt tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80265
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
25 μL
適合性
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック